Learn More
Scientific Industries Mikrotiterplatten-Adapter für Applied Biosystems
Der Mikrotiterplatten-Adapter für Applied Biosystems ist ein spezieller Aufsatz für die Befestigung einer Applied Biosystems Mikrotiterplatte an einem beliebigen Vortex-Genie 2 Mixer.
Marke: Scientific Industries SI-0513
Beschreibung
- Spezielle Befestigung für Applied Biosystems Mikrotiterplatten-Protokolle
- Ermöglicht das Befestigen einer Applied Biosystems Mikrotiterplatte auf einem beliebigen Mischer der Reihe Vortex-Genie 2
Spezifikation
AC-Adapter | |
Applied Biosystems Mikrotiterplatten-Protokolle | |
Mikrotiterplatten-Adapter, 2 Gummibänder |
Schwarz | |
Vortex-Genie 2 | |
Je 1 |