Learn More
Socorex™ Mikropipetten-Rack für das Qualitix™ Tipfill Nachfüllsystem
Wiederverwendbar, wiederverschließbar und platzsparender als herkömmliche Racks. Das Socorex™ Mikropipetten-Rack für das Qualitix™ Tipfill Nachfüllsystem ist für Mikropipetten-Nachfüllpackung geeignet und verfügt über glatte, abgerundete Kanten sowie einen ergonomischen Schnappverschluss, an dem sich die Handschuhe nicht verfangen.
Marke:  Socorex™ 3070.1000ER
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15790649
  • 29.10 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für Qualitix™ Tipfill Refill System Nachfüllpackungen geeignet.
  • Klappdeckel.
  • Glatte, abgerundete Kanten.
  • Ergonomischer Schnappverschluss, in dem sich keine Handschuhe verfangen.
  • Transparenter Deckel.
  • Wiederverwendbar.
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Autoklavierbar
1000 μl-Mikropipettenspitzen
Qualitix™ Tipfill Nachfüllsystem
6
96
Naturfarben
Ja
8
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Socorex™ Mikropipetten-Rack für das Qualitix™ Tipfill Nachfüllsystem >