Learn More
Micronova™ Handseifen und Desinfektionsmittel
Eine Reihe von Seifen und Desinfektionsmitteln speziell formuliert mit hochwirksamen, nicht reizenden Inhaltsstoffen, die ideal für den häufigen Einsatz in sauberen und kontrollierten Umgebungen sind. Entwickelt für die Verwendung mit dem MikroDispenser™. Seifen und Gel-Desinfektionsmittel sind mit einer Sattelpumpe ausgestattet.
Marke: Micronova™ IC-210
98.87 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "27072" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kombiniert berührungslose Ausgabe mit problemloser Installation und einfachem Flaschenwechsel
Die Micronova Handpflegeprodukte sind sanft und effektiv mit integrierten Feuchtigkeitsspendern für die Haut häufig gewaschener Hände. Die 500 ml-Flaschen für die Sattelpumpe können als eigenständige Dispenser oder mit dem M-Zone™ Mikrodispenser™ für berührungslose Seifenspender (ICDISP-3) verwendet werden, um kontaminationsfreie Ergebnisse zu gewährleisten.
- NovaClenz™ sofortiges Hand-Desinfektionsmittel – hergestellt mit 62 % Ethanol, um die Übertragung von Viren zu verhindern. Wirksam gegen Bakterien, einschließlich Pseudomonas, Salmonellen und Staphylokokken. Wirksam bei der Reduzierung nosokomialer Infektionen. Angereichert mit Feuchtigkeitsspendern zur Befeuchtung der Hände.
- HY-G-Clenz™ antimikrobielle Handseife – Hergestellt mit 0,13 % Benzalkoniumchlorid und natürlichen Feuchtigkeitsspendern. Wirksam gegen eine breite Palette sowohl Gram-positiver als auch Gram-negativer Bakterien Anhaltende Wirkung bis zu drei Stunden. Mit ausgeglichenem pH-Wert und natürlichen Feuchtigkeitsspendern, ideal für häufiges Händewaschen. Erfüllt die OSHA-Standards.
- AquaHol™ sterile Isopropylalkohollösung – Hergestellt mit 70 % sterilem IPA in 30 % Wasser in WFI-Qualität, erfüllt die USP-Anforderungen. Endfilterung auf 0,1 Mikrometer. Gammabestrahlt. Ideal für den Einsatz auf Reinraumhandschuhen.
- NovaDyne™ Allzweck-Handseife – Mit ausgewogenem pH-Wert, schonende Handseifenlotion. Hergestellt mit integrierten Feuchtigkeits- und Hautpflegemitteln, ideal für häufiges Händewaschen.
- LoNa™ Handseife mit geringem Natriumgehalt – Geringe ionische, leicht schäumende Handseife und Handschuhreiniger, speziell für den Hightech-Reinraum entwickelt; weniger als 100 ppb Natrium. Mit ausgeglichenem pH-Wert und sauber genug für die Anwendung auf dem Gesicht.
Spezifikation
Händedesinfektionsmittel | |
Gel | |
Regular Scent | |
Clear | |
77.78°C (172°F) | |
Certificate of Analysis | |
Desinfektionsgel mit 60 % Ethanol | |
HDPE | |
0.89 g/mL at 20°C | |
Single-use | |
Yes | |
7.75 in. | |
3.75 in. | |
Polyethylene lined carton | |
500 mL | |
Stackable | |
16.9 oz. | |
16.9 oz. | |
1.75 in. |
No | |
7 | |
Unsteril | |
Not Autoclavable | |
Keep at ambient temprature. Avoid direct sunlight. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition. | |
Rosa | |
65 to 72% | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. | |
7.75 x 1.75 x 3.75 | |
Non-filtered | |
Reduziert die Inzidenz von nosokomialen Infektionen | |
19.69 cm | |
9.53 cm | |
6/Cs. | |
Easily soluble in cold water and hot water. | |
47,000 and 150,000 mPa.s. | |
500 ml | |
0.5 kg | |
4.45 cm |
Sicherheit und Handhabung
- X6 NovaClenz hand sanitiser Sanofi ref: 9NI0024A
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: FATTY ALCOHOL ETHOXYLATE, BENZALKONIUM CHLORIDE, POTASSIUM HYDROXIDE
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
042426-000 | Analysenzertifikat | 23/05/2024 | IC-210 |
52266809 | Analysenzertifikat | 20/09/2023 | IC-210 |
038718-000 | Analysenzertifikat | 14/09/2023 | IC-210 |
022107-000 | Konformitätsbescheinigung | 19/08/2022 | IC-210 |