Learn More
Micronova™ Stiele für Werkzeuge/Wischmopps
Leichte, kunststoffbeschichtete Glasfasergriffe
Marke:  Micronova™ STAEH-101WH
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15288606
  • 153.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
Leichte, kunststoffbeschichtete Glasfaserstiele
Die Micronova ACME-Gewindestiele bestehen aus leichter, kunststoffbeschichteter Glasfaser und sind in ausziehbarer Ausführung oder mit verschiedenen festen Längen erhältlich. Die ACME Connect Gewindeenden werden direkt an den Kunststoffadaptern (QP-Serie) befestigt oder können mit SSA-2 ACME-Gewindeadaptern an Quick Disconnect Moppköpfen (QD-Serie) befestigt werden.
  • Leichte, kunststoffbeschichtete Glasfaserstiele
  • ACME Connect Gewindeanschluss
  • Mit fester Länge oder ausziehbar
  • Feste Längen von 12 bis 60 in. (30 cm bis 1,5 m)
  • Ausziehbar auf Längen von 36 in. bis 11,5 ft. (90 cm bis 3,5 m)
  • Das ACME Connect Gewindeende wird direkt am Kunststoff-Adapter (QP-Serie) befestigt
  • Anschluss an Moppköpfe (QD-Serie) mit SSA-2 ACME-Gewindeadaptern
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Ausziehbarer Griff
White
Unsteril
Autoklavierbar
0.75 in. to 1 in.
Nein
1 Ea.
Wischlappen
ISO 9001 Certified Facility Certificate of Conformance
Glasfaser, Kunststoff
White
40 bis 101 Zoll
101.6 bis 256.5 cm
1.9 cm to 2.5 cm
Common disinfectants and cleaning solutions
Universal Acme
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen.
Moppstiel für die Reinigung und Desinfizierung von Reinräumen
Yes
1.9 cm to 2.5 cm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer049427-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/06/2025 Catalog NumberSTAEH-101WH
Chargennummer047704-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/02/2025 Catalog NumberSTAEH-101WH
Chargennummer047604-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/01/2025 Catalog NumberSTAEH-101WH
Chargennummer047622-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/01/2025 Catalog NumberSTAEH-101WH
Chargennummer046715-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog NumberSTAEH-101WH
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Stiele für Werkzeuge/Wischmopps > Länge reicht von 40 bis101 Zoll