Learn More
Micronova™ TankTool™
Ein flexibler Mopprahmen aus Edelstahl, der einen individuellen Winkel einnehmen kann, um die Außenflächen einer Reihe von Tanks und Zylindern in sauberen und kontrollierten Umgebungen leicht zu reinigen und zu desinfizieren.
Marke: Micronova™ QDSLTT-14P
Requires : Snapmop oder Pocketmop Aufsätze und Griffe der Serie SSU
Beschreibung
Micronova TankTool™ wurde für die Verwendung mit Aufsätzen der Serie SnapMop™ und PocketMop™ entwickelt, die in einer Vielzahl von Materialoptionen für spezielle Reinigungsanforderungen erhältlich sind. Kompatibel mit Edelstahlgriffen der Serie SSU für große Tanks und Zylinder.
- Reinigt problemlos die Außenflächen von Tanks und Zylindern
- Gebogener, flexibler Edelstahlkopf für individuelle Winkel
- Konzipiert für die Verwendung mit Aufsätzen der Serien SnapMop und PocketMop
- Griffbefestigung für Edelstahlgriffe der Serie SSU
- Entwickelt für saubere und kontrollierte Umgebungen
- Mit starken Desinfektionsmitteln verträglich
- Autoklavierbar
Spezifikation
35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in.) | |
Flexibel | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
3 in. | |
4 in. | |
Ja | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. | |
Edelstahl (304), Acetal |
Tankreinigungswerkzeug | |
14 in. | |
35,6 cm | |
7,6 cm | |
10,2 cm | |
Chemikalien | |
Je 1 | |
Reinigung und Desinfektion der Außenflächen von Tanks in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
047980-000 | Konformitätsbescheinigung | 20/05/2025 | QDSLTT-14P |
048873-000 | Konformitätsbescheinigung | 16/04/2025 | QDSLTT-14P |
047978-000 | Konformitätsbescheinigung | 19/02/2025 | QDSLTT-14P |
047676-000 | Konformitätsbescheinigung | 19/02/2025 | QDSLTT-14P |
047589-000 | Konformitätsbescheinigung | 16/01/2025 | QDSLTT-14P |