Learn More
Micronova™ T-Mop™ Adapter
Flacher, großflächiger Mopp
Marke:  Micronova™ QDST-18
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13127636
  • 160.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-10-2025
Beschreibung
Die Micronova TMop™ Reinraum-Moppadapter wurden für die Verwendung mit den Moppaufsätzen der Serie TMop™ oder Slim-T™ entwickelt und lassen sich einfach auf die T-förmigen Mopprahmen aufstecken. Der quadratische Stangenrahmen aus Acetal ist für die Verwendung mit T-Mops mit ‘dickem Schwamm’ konzipiert, da er in den Schwamm greift. Die T-Mop™ Rahmen sind mit einem ACME-Gewinde für Kunststoffgriffe (QPT) oder einem Schnelltrennaufsatz für die Verwendung mit Edelstahlgriffen der Serie LSSU (QDT und QDST) erhältlich.
  • T-förmige Moppadapter mit 180°-Drehgelenk
  • Einfache Oberflächenreinigung in schwer zu reinigenden Ecken, engen Räumen und unterhalb von Geräten
  • Effizient für Raumböden, Wände, Decken, weiche Wände und Geräteaußenflächen
  • Der runde Rahmen aus elektropoliertem Edelstahl 304 passt für alle TMop™ und Slim-T™ Moppaufsätze (QDT, QPT)
  • Die quadratische Stange aus Azetal eignet sich am besten für Tmop™ Abdeckungen mit ‘dickem Schwamm’ (QDST)
  • QP, ACME-Gewinde zur Befestigung an Micronova Kunststoffgriffen
  • QD, Schnelltrennbefestigung für Edelstahlgriffe der Serie SSU
  • Gute Beständigkeit gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
45,7 x 1,9 cm (18 x 0,75 in.)
Weiß
Unsteril
Autoklavierbar
0,75 in.
Nein
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen.
Acetal, Elektropolierter Edelstahl (304), Acetal
Schnellkupplungsadapter
18 in.
45,7 cm
1,9 cm
Chemikalien
1/Pckg.
Reinigung und Desinfektion von Oberflächen in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer047920-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/02/2025 Catalog NumberQDST-18
Chargennummer045248-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/11/2024 Catalog NumberQDST-18
Chargennummer045354-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/10/2024 Catalog NumberQDST-18
Chargennummer039949-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/09/2023 Catalog NumberQDST-18
Chargennummer039869-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/09/2023 Catalog NumberQDST-18
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ T-Mop™ Adapter > TMop Kunststoffadapter, quadratische Stange, Schnelltrennaufsatz, 18 in. (45,72 cm)