Learn More
Micronova™ T-Mop™ Adapter
Flacher, großflächiger Mopp
Marke:  Micronova™ QDST-14
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13117636
  • 154.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-10-2025
Beschreibung
Die Micronova TMop™ Reinraum-Moppadapter wurden für die Verwendung mit den Moppaufsätzen der Serie TMop™ oder Slim-T™ entwickelt und lassen sich einfach auf die T-förmigen Mopprahmen aufstecken. Der quadratische Stangenrahmen aus Acetal ist für die Verwendung mit T-Mops mit ‘dickem Schwamm’ konzipiert, da er in den Schwamm greift. Die T-Mop™ Rahmen sind mit einem ACME-Gewinde für Kunststoffgriffe (QPT) oder einem Schnelltrennaufsatz für die Verwendung mit Edelstahlgriffen der Serie LSSU (QDT und QDST) erhältlich.
  • T-förmige Moppadapter mit 180°-Drehgelenk
  • Einfache Oberflächenreinigung in schwer zu reinigenden Ecken, engen Räumen und unterhalb von Geräten
  • Effizient für Raumböden, Wände, Decken, weiche Wände und Geräteaußenflächen
  • Der runde Rahmen aus elektropoliertem Edelstahl 304 passt für alle TMop™ und Slim-T™ Moppaufsätze (QDT, QPT)
  • Die quadratische Stange aus Azetal eignet sich am besten für Tmop™ Abdeckungen mit ‘dickem Schwamm’ (QDST)
  • QP, ACME-Gewinde zur Befestigung an Micronova Kunststoffgriffen
  • QD, Schnelltrennbefestigung für Edelstahlgriffe der Serie SSU
  • Gute Beständigkeit gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
35,6 x 1,9 cm (14 x 0,75 in.)
Weiß
Unsteril
Autoklavierbar
0,75 in.
Nein
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen.
Acetal, Elektropolierter Edelstahl (304), Acetal
Schnellkupplungsadapter
14 in.
35,6 cm
1,9 cm
Chemikalien
1/Pckg.
Reinigung und Desinfektion von Oberflächen in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ T-Mop™ Adapter > TMop Kunststoffadapter, quadratische Stange, Schnelltrennaufsatz, 14 in. (45,72 cm)