Learn More
Micronova™ RollerTool™ Überzüge
GREENER_CHOICE
Dieser Moppadapter verfügt über zwei Edelstahlplatten, die mit einer Auswahl an bestrahlten Aufsätzen zur Reinigung der oberen und unteren 3 Zoll (7,62 cm)-Rollerflascheninkubatoren in Reinräumen geeignet sind. Die Aufsätze sind gammabestrahlt und in einer Auswahl von drei Materialoptionen für spezielle Reinigungszwecke erhältlich.
Marke:  Micronova™ RTC1112-IR
345.80 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15249898
  • 364.00 CHF / 24 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Griffe der Serien QDRT-01 und SSU
Beschreibung
Beschreibung
Micronova RollerTool™ und die bestrahlten RollerTool Aufsätze sind speziell für die Reinigung und Desinfektion von Rollerflascheninkubatoren konzipiert, können aber auch für kleine Rohre und andere Reinraumoberflächen verwendet werden. Der Doppelplattenadapter umfasst einen Schnelltrennanschluss für die Verwendung mit einem der Griffe der Serie SSU, um so eine größere Reichweite innerhalb des Rollergestells zu erzielen.
  • Moppadapterrahmen mit zwei Edelstahlplatten
  • Zur Reinigung und Desinfektion von 3 Zoll (7,62 cm)-Rollerflascheninkubatoren
  • Elektropolierter Edelstahlrahmen mit Acetylkomponenten
  • Die Aufsätze sind in verschiedenen Materialien für spezielle Reinigungszwecke erhältlich:
    • NovaPoly — 100 % glatter, gestrickter Polyester für ein ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmittel
    • PolySorb — 100 % strukturierter Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmittel
    • MegaTex — 100 % Polyamid-Vlies, saugfähig, mit sanft scheuernder Oberfläche
  • Kann mit den Griffen der Serie SSU für eine größere Reichweite verwendet werden
  • Gammabestrahlte Aufsätze für aseptische Umgebungen
  • Für starke Desinfektionsmittel geeignet
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
16,5 x 10,2 cm (6,5 x 4 in.)
Weiß
Steril
Autoklavierbar
4 in.
Nein
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Reinigung und Desinfektion von Rollerflascheninkubatoren, kleinen Rohren und anderen Reinraumoberflächen
Moppabdeckung
6,5 in.
16,5 cm
10,2 cm
Chemikalien
24/Karton
Rollenwerkzeug-Mopp
Texturiertes Polyester, Urethanschaum
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer046690-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/12/2024 Catalog NumberRTC1112-IR
Chargennummer044906-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/09/2024 Catalog NumberRTC1112-IR
Name des Produkts
Micronova™ RollerTool™ Überzüge > RollerTool Aufsatz, PolySorb, bestrahlt, strukturierter Polyester, Aufsatz mit Schaumstoff-Inneneinlage