Learn More
Micronova™ SnapMop™: Non-Irradiated
Trocknet schnell und wiegt wenig. Die SnapMop™ Moppbezüge aus MicroNova™ Polyester sind waschbar, autoklavierbar und wiederverwendbar.
Marke:  Micronova™ MZSM11-14TK
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13117556
  • 535.00 CHF / 24 Stück
Verfügbar ab: 13-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : QPSL-Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDSL für Griffe der Serie SSU
Beschreibung
Beschreibung
Die Micronova SnapMop™ Flachkopf-Moppaufsätze passen auf die SnapMop™ Adapter mit 360°-Drehgelenk, die für eine kontrollierte Reinigung bei 180° verriegelt werden können. Die Auswahl an Materialoptionen bietet eine ausgezeichnete Saugfähigkeit und ein effektives Dispergieren von Reinigungs- und Desinfektionsmittel für spezielle Reinigungsanforderungen. Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Oberfläche, von der Reinigung der Ausrüstung bis hin zu einem großen Produktionsraum.
  • Aufsteckbare Flachkopf-Moppaufsätze
  • Die Inneneinlagen aus Polyester und Urethanschaum sind vollständig in einer Auswahl aus Materialien eingehüllt
  • Schnappverschlüsse aus Edelstahl
  • Erhältlich in einer Reihe von Stoffen für die spezielle Reinigung:
    • NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester für ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • PolySorb — 100 % strukturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche
    • PolyMesh — 100 % Polyester mit Netzschicht für eine milde Scheuerfläche
    • NovaLite — saugfähiges Chamois-Material mit guter Reibungsfestigkeit
  • Erhältlich ohne Schaumstoffeinlage für ein schnelles Wischen und eine schnelle Desinfektion
  • Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Reinigungsfläche
    • Die 9 in. großen Bezüge eignen sich hervorragend für Durchführungen und kleinere Räume
    • Die 14 und 18 in. großen Bezüge sind ideal für Böden, Wände und Decken geeignet
  • Passend für QPSL Kunststoffrahmen oder QDSL Edelstahlrahmen
  • Das Drehgelenk dreht sich um 360°, kann aber für eine kontrolliertere Reinigung bei 180° verriegelt werden
  • Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
  • Zur Wiederverwendung waschbar
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Moppabdeckung
Unsteril
Für Anwendungen, die weniger Saugfähigkeit oder Trockenwischen erfordern
Flach
Schaumfreier Mopp
Texturiertes Polyester, Urethanschaum, Polysorb
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer042445-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/02/2024 Catalog NumberMZSM11-14TK
Chargennummer037363-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/03/2023 Catalog NumberMZSM11-14TK
Chargennummer031569-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/03/2022 Catalog NumberMZSM11-14TK
Chargennummer024145-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/03/2021 Catalog NumberMZSM11-14TK
Chargennummer023496-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/03/2021 Catalog NumberMZSM11-14TK
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ SnapMop™: Non-Irradiated > SnapMop, strukturierter PolySorb Polyester, Bezug für Mopps mit flachem Kopf, Druckknöpfe, dicker Schaum, 14 in.