Learn More
Micronova™ Bestrahltes NovaSpill™ Kissen zur Beseitigung von Verschüttungen im Reinraum
Dieses U-förmige, saugfähige und leichte Kissen besteht aus partikelarmem Polyester für die Absorption von Verschüttungen im Reinraum. Gammabestrahlt erhältlich.
Marke: Micronova™ NS6-28IR
Beschreibung
Das Micronova NovaSpill™ Kissen zur Beseitigung von Verschüttungen im Reinraum wurde speziell für die Absorption von Verschüttungen im Reinraum entwickelt und ist mit hochabsorbierendem partikelarmem Polyester ausgestattet. Das U-förmige Kissen ist leicht und lässt sich einfach lagern.
- Praktisches U-förmiges Kissen
- Abdeckung aus 100 % glattem, gestricktem Polyester
- Sehr saugfähig mit wenig Partikeln
- Kompatibel mit gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
- Gammabestrahlt erhältlich
- Autoklavierbar
Spezifikation
Entsorgung von verschütteten Flüssigkeiten in Reinräumen und aseptischen Bereichen | |
28 in. | |
Polyester | |
6,4 cm |
Weiß | |
71 cm | |
2,5 in. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
045560-000 | Qualitätsbescheinigung | 15/10/2024 | NS6-28IR |
035852-000 | Qualitätsbescheinigung | 05/01/2023 | NS6-28IR |
035173-000 | Qualitätsbescheinigung | 05/01/2023 | NS6-28IR |
034528-000 | Qualitätsbescheinigung | 03/10/2022 | NS6-28IR |
030865-000 | Konformitätsbescheinigung | 24/02/2022 | NS6-28IR |