Learn More
Micronova™ NovaClean™ Bodenreiniger
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Sparsames Allzweck-Reinigungsmittel
Marke:  Micronova™ NC1-G
358.15 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11952475
  • 377.00 CHF / 15.14 Liter
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Micronova NovaClean™ Bodenreiniger ist ein feinfiltrierter und hochreiner Allzweck-Reinraumreiniger, der sich ideal für die pharmazeutische und biotechnologische Industrie eignet. NovaClean AFX (NC10-G) ist eine aminfreie Formulierung, die besonders für Halbleiteranwendungen geeignet ist.
  • Konzentriertes Reiningungsmittel für den Reinraum
  • Wirkt effektiv auf den meisten Oberflächen, einschließlich leitfähiger Anwendungen und Halbleiteranwendungen
  • Ideal für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen
  • Erzeugt keine statische Ladung und beeinträchtigt die Effizienz von leitfähigen Böden nicht
  • Ergibt 60 bis 128 Gallonen Reinigungslösung pro 1 Gallonen-Behälter
  • Ohne mobile Ionen
  • Gefiltert auf 0,1 Mikrometer
  • Gering ionisch; geringer Natrium- und Kaliumgehalt
  • Geringe Mengen an nicht flüchtigen Rückständen
  • Biologisch abbaubar
  • Freispülend
Spezifikation
Spezifikation
Bodenreiniger
Unsteril
0,1 μm filtriertes gering ionisches Tensid
Gefilterter Allzweckreiniger für den Reinraum, Freispülend
1 gal.
NovaClean™
Durchsichtig
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
Wischmopp und Eimer oder Tuch und Schwamm
3,8 l
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer047404-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/03/2025 Catalog NumberNC1-G
Chargennummer044709-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/09/2024 Catalog NumberNC1-G
Chargennummer046203-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2024 Catalog NumberNC1-G
Chargennummer042628-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/04/2024 Catalog NumberNC1-G
Chargennummer041673-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2024 Catalog NumberNC1-G
Name des Produkts
Micronova™ NovaClean™ Bodenreiniger > NovaClean Reinraumreiniger, gering ionisches biologisch abbaubares Tensid, 1 Gal.