Learn More
Micronova™ Bestrahlte Reinraumwischtücher
Eine Reihe von fusselarmen, saugfähigen Wischtüchern, die sich bestens zum Reinigen, Desinfizieren, Polieren und Trockenen in Reinräumen, Hilfsbereichen und Forschungsräumen eignen. Erhältlich in verschiedenen Geweben für spezielle Reinigungszwecke.
Marke: Micronova™ WP4-99IR
1105.73 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24309" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Micronova Reinraumwischtücher sind fusselarme, saugfähige Wischtücher, die sich bestens für die Reinigung, Desinfektion und Wischanwendungen in einer Vielzahl von Branchen eignen.
- Reinraumwischtücher für vielfältige Anwendungen
- Fusselarm und saugfähig
- Erhältlich in einer Reihe von Stoffen für die spezielle Reinigung:
- MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche
- Mikrofaser — 80 % Polyester, 20 % Polyamid, sehr saugfähig und nass oder trocken effektiv
- PolyMesh — 100% Polyester mit Netzschicht für eine milde Scheuerfläche
- Novacel — festes Polyvinylacetat, enorm saugfähig, entfernt feine Partikel und Schuppen
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen erhältlich
- Gute Verträglichkeit mit Chemikalien
- Zur Wiederverwendung waschbar
- Autoklavierbar
Spezifikation
Bestrahlte Reinraumtücher | |
22,9 cm | |
22,9 cm | |
Autoklavierbar | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren | |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in.) | |
100/Karton | |
Bei Umgebungstemperatur verwahren |
9 in. | |
9 in. | |
Polyvinylacetat | |
Weiß | |
Nein | |
Teile- und Oberflächenreinigung, Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen und Flüssigkeiten | |
Steril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
045689-000 | Qualitätsbescheinigung | 17/10/2024 | WP4-99IR |
043091-000 | Qualitätsbescheinigung | 10/04/2024 | WP4-99IR |
037775-000 | Qualitätsbescheinigung | 25/04/2023 | WP4-99IR |
035105-000 | Qualitätsbescheinigung | 05/01/2023 | WP4-99IR |
030095-000 | Konformitätsbescheinigung | 13/01/2022 | WP4-99IR |