Learn More
Micronova™ MegaTip™ Schutzhüllen für Reinigungsstäbchen
Dieser gründliche Reinigungstupfer ist für Tupferaufsätze aus 100 % Polyester-Schaumstoff und für den Universalgriff geeignet, um Vertiefungen, Ecken und Winkel zwischen Wänden und Decken leicht zu reinigen.
60.40 CHF
Spezifikation
Sterilität | Unsteril |
---|---|
Beständig gegen | Chemikalien |
Einwegprodukt | Nein |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung und Desinfektion in engen Räumen und Ecken. |
Produktcode | Marke | Material | Produkttyp | Abmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Produkttyp | Abmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13168695
|
Micronova™
QDMT-1 |
HDPE, Elektropolierter Edelstahl (304) | Adapter | 22,9 x 3,18 cm (9 x 1,25 in.) |
60.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Der Adapter wird am Universalgriff befestigt, um Lichtausschnitte, Ecken und Winkel zwischen Wänden und Decken leicht zu erreichen
Spezifikation
Unsteril | |
Chemikalien | |
Nein | |
Reinigung und Desinfektion in engen Räumen und Ecken. |