Learn More
Micronova™ MegaSwat™ Cleaning Tool: MegaSwat Adapters
Ideal für die Reinigung von schweren Prozessgeräten oder kalibrierten Geräten
12.50 CHF - 90.50 CHF
Spezifikation
Sterilität | Unsteril |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Pflegeanleitungen | Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen. |
Benötigt: Megaswat™ Adapter
Produktcode | Marke | Material | Abmessungen | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Abmessungen | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13198685
|
Micronova™
QDMS-16 |
HDPE, Elektropolierter Edelstahl (304) | 5,1 x 40,6 cm (2 x 16 in.) | Moppadapter | Einzeln verpackt, 6 Stück pro Karton |
90.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13128695
|
Micronova™
QDMS-8 |
HDPE, Elektropolierter Edelstahl (304) | 5,1 x 20,3 cm (2 x 8 in.) | Moppadapter | Einzeln verpackt, 6 Stück pro Karton |
90.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
13127436
![]() |
Micronova™
MS6-8 |
Polyester | 7,6 x 20,3 cm (3 x 8 in.) | Moppabdeckung | Einzeln verpackt, 12 Stück pro polygefütterter Schachtel |
17.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13107446
![]() |
Micronova™
MSAA-16NS |
Mikrofaser, Polyester, Nylon, Urethanschaum | 6.4 x 40.6 cm (2.5 x 16 in.) | Moppabdeckung | Einzeln verpackt, 12 Stück pro polygefütterter Schachtel | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Entwickelt für die Reinigung von schweren Prozessgeräten oder kalibrierten Geräten
- Adapter auch in Längsform für die Reinigung von Tanks und Kammern erhältlich
- Autoklavierbar
Spezifikation
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ MegaSwat™ Cleaning Tool: MegaSwat Adapters