Learn More
Micronova™ MegaSwat™ Cleaning Tool: Mop Covers
Ideal für die Reinigung von schweren Prozessgeräten oder kalibrierten Geräten
252.00 CHF - 368.00 CHF
Spezifikation
Pflegeanleitungen | Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen. |
---|
Benötigt: Megaswat™ Adapter
Produktcode | Marke | Material | Abmessungen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Abmessungen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13177436
![]() |
Micronova™
MS6-8IR |
Polyester | 7,6 x 20,3 cm (3 x 8 in.) | Griff der Serien QDMS-16 und SSU |
252.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 30-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
13187426
![]() |
Micronova™
MS611-16LIR |
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum | 7,6 x 40,6 cm (3 x 16 in.) | Griff der Serien QDMS-16 und SSU |
368.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 30-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- Entwickelt für die Reinigung von schweren Prozessgeräten oder kalibrierten Geräten
- Adapter auch in Längsform für die Reinigung von Tanks und Kammern erhältlich
- Autoklavierbar
Specifications
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen. |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.