Learn More
Micronova™ M-Zone™ CuffStrip™ Klebeband
Ein bestrahltes, gut an die Form anpassbares Polyethylenklebeband mit Perforationen in Abständen von 7,6 cm, das für eine Abdichtung zwischen Handschuh und Kleidungsstück in Reinraumgarnierung ausgelegt ist. Erhältlich in kleineren Breiten für das Versiegeln der Platten für eine überwachte Umwelt.
276.00 CHF - 1042.12 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Acryl |
---|---|
Material | Polyethylen, Polypropylen |
Produkttyp | Klebeband für den Reinraum |
Sterilität | Steril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dichtungsmanschetten an Handschuhen in kontrollierten und aseptischen Umgebungen |
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13147366
|
Micronova™
CSTX-2DBIR |
Dunkelblau | 45,7 x 5,1 cm (18 x 2 in.) | N/A | |||||
13107366
|
Micronova™
CST-218WHIR |
Weiß | 45,7 x 5,1 cm (18 x 2 in.) |
1010.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13117366
|
Micronova™
CST-318WHIR |
Weiß | 45,7 x 7,6 cm (18 x 3 in.) | N/A | |||||
13127366
|
Micronova™
CST-318WHIRS |
Weiß | 45,7 x 7,6 cm (18 x 3 in.) | N/A | |||||
Beschreibung
- Hergestellt aus entsprechendem Polyethylen
- Rollenbreite: 5.1 cm (2 in.)
- Rollenlänge: 45.7 cm (18 in.)
- Gammabestrahlt
- Starker Liner für einfache Trennung
- Doppelt verpackte Pakete
Spezifikation
Acryl | |
Klebeband für den Reinraum | |
Dichtungsmanschetten an Handschuhen in kontrollierten und aseptischen Umgebungen | |
45.7 cm |
Polyethylen, Polypropylen | |
Steril | |
18 in. |