Learn More
Micronova™ M-Zone™ CuffStrip™ Klebeband
Ein bestrahltes, gut an die Form anpassbares Polyethylenklebeband mit Perforationen in Abständen von 7,6 cm, das für eine Abdichtung zwischen Handschuh und Kleidungsstück in Reinraumgarnierung ausgelegt ist. Erhältlich in kleineren Breiten für das Versiegeln der Platten für eine überwachte Umwelt.
Marke:  Micronova™ CST-318WHIR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13117366
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus entsprechendem Polyethylen
  • Rollenbreite: 5.1 cm (2 in.)
  • Rollenlänge: 45.7 cm (18 in.)
  • Gammabestrahlt
  • Starker Liner für einfache Trennung
  • Doppelt verpackte Pakete
Bestellinformation
Double-bagged, two strips per bag
Spezifikation
Spezifikation
Acryl
Polyethylen, Polypropylen
Steril
45,7 x 7,6 cm (18 x 3 in.)
45.7 cm
7.6 cm
Weiß
Klebeband für den Reinraum
Dichtungsmanschetten an Handschuhen in kontrollierten und aseptischen Umgebungen
18 in.
3 in.