Learn More
Micronova™ M-Zone™ Flaschenbürsten
Farbcodierte Flaschenbürsten
32.85 CHF - 61.05 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Flaschenbürste |
---|---|
Bristle Material | Polyester |
Bristle Type | Soft |
Griffmaterial | Kunststoff |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Farbe | Durchmesser (metrisch) Borste | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Durchmesser (metrisch) Borste | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12765715
|
Micronova™
BRDB-01 |
Blau | 8,9 cm |
36.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12705725
|
Micronova™
BRDG-01 |
Grün | 8,9 cm |
50.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12765725
|
Micronova™
BRRE-01 |
Rot | 8,9 cm |
36.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12725755
|
Micronova™
BRWH-66 |
Weiß | 6,4 cm |
41.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12715745
|
Micronova™
BRWH-01 |
Weiß | 8.26 cm | N/A | ||||||
12765755
|
Micronova™
BRYE-01 |
Gelb | 8,9 cm |
36.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12735755
|
Micronova™
BRWH-67 |
Weiß | 7,6 cm |
61.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Eine Reihe farbcodierter Flaschenbürsten mit abgerundeten, steifen Polyester-Borsten für die vielseitige und aggressive Reinigung von Flaschen und verschiedenen Geräten in der Produktion und im Labor.
- Borstenköpfe sind 8.25 × 12.7 cm (3.25 × 5 in.) groß
- Griffe 40.64 cm (16 in.)
- Erhältlich in fünf Farben
Spezifikation
Flaschenbürste | |
Soft | |
Unsteril | |
Bei Umgebungstemperatur verwahren | |
Keep at ambient temperature | |
Non-filtered | |
12/Cs. | |
16 x 10 x 6 in. |
Polyester | |
Kunststoff | |
Nicht autoklavierbar | |
Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility; FDA Approved | |
Nein | |
Polypropylene, Polyester | |
Standard disinfectants and cleaning solutions |