Learn More
Micronova™ Handschaber
Das nahtlose Design verhindert Bakterienwachstum bei der Reinigung in kontrollierten Umgebungen
Marke:  Micronova™ HHSWH-10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13177786
  • 26.90 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
Der Micronova Handschaber verfügt über eine spritzgegossene Polypropylen-Konstruktion ohne Nähte oder Risse, wodurch ein Bakterienwachstum verhindert wird. Der Schaber ist autoklavierbar und zerkratzt nicht Metalloberflächen.
  • Spritzgegossener Handschaber
  • Zum Entfernen von Rückständen und Ablagerungen in kontrollierten Umgebungen
  • Weiße Polypropylen-Konstruktion
  • Keine Nähte oder Risse, die Bakterienwachstum fördern
  • Kein Zerkratzen von Metalloberflächen
  • Erhältlich in den Längen 8 Zoll (20,32 cm) und 10 Zoll (25,4 cm)
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Abstreif-Werkzeug
9,25 in.
23,5 cm
10,8 cm
Chemikalien
Nein
Bei Raumtemperatur aufbewahren
FDA-konform
Weiß
Unsteril
Autoklavierbar
4,25 in.
11.8 × 24.64 cm ( 4.4 × 9.7 in.)
1/Packung, 12/Karton
Entfernung von Rückständen in kontrollierten Umgebungen
Polypropylen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer048915-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/05/2025 Catalog NumberHHSWH-10
Chargennummer046281-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog NumberHHSWH-10
Chargennummer043484-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/05/2024 Catalog NumberHHSWH-10
Chargennummer040636-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/11/2023 Catalog NumberHHSWH-10
Chargennummer043484-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum09/05/2024 Catalog NumberHHSWH-10
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Handschaber > Handschaber, Kunststoff, weiß, 10 in. (20,32 cm)