Learn More
Micronova™ Bestrahlte Flexbrush™ und Abdeckungen
Diese S- und J-förmigen Nylonbürsten haben einen flexiblen Kern, der dem Benutzer ermöglicht, die Bürste für kundenspezifische Anwendungen zu formen. Sie eignen sich daher ideal für die Reinigung von Rohraußenflächen, Anschlussstücken und Geländern. Es sind optionale Abdeckungen mit verschiedenen Geweben zur Verbesserung der Hygiene erhältlich.
Marke: Micronova™ FBC-611IR
Beschreibung
Die Micronova Flexbrush™ ist mit einem Edelstahl- oder Zinkdrahtkern für zusätzliche Steifigkeit erhältlich. Diese Bürsten mit optionalen Aufsteckabdeckungen für spezielle Reinigungsaufgaben sind ideal für die Reinigung von Kleinteilen und Geräten. Ein optionaler Kunststoffgriff wird für eine längere Reichweite an Gewindegriffen befestigt.
- Flexible S- und J-förmige Drahtbürsten mit Nylonborsten
- Ideal zum Reinigen von Rohraußenflächen, Anschlussstücken und Geländern
- Erhältlich mit Edelstahl- oder Zinkdrahtkern
- Der Zinkkern bietet zusätzliche Steifigkeit
- Bürsten können für kundenspezifische Anwendungen geformt werden
- Borsten mit einem Durchmesser von 2,25 Zoll, 9-Zoll-Bürstenköpfe
- Erhältlich in verschiedenen Materialien zur Verbesserung der Hygiene
- NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester für ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmitteln
- Mikrofaser — 80 % Polyester, 20 % Polyamid, sehr saugfähig und nass oder trocken effektiv
- Der Kunststoffgriff kann an Gewindegriffen befestigt werden
- Gammabestrahlte Aufsätze für aseptische Bereiche erhältlich
- Hergestellt aus FDA-konformen Materialien
- Deckel sind autoklavierbar
Spezifikation
Flexbrush Abdeckung | |
14,5 in. | |
36,8 cm | |
Nein | |
FlexBrush | |
NovaPoly, Smooth Polyester, Urethanschaum, Polyester |
Weiß | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
Waschanleitung – der Artikel ist waschbar und wiederverwendbar Vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation müssen Desinfektionsmittel vollständig beseitigt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 Grad C liegen. | |
Reinigung und Desinfizierung von Rohrleitungen, Geländern und Reinraumvorrichtungen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
044162-000 | Qualitätsbescheinigung | 26/06/2024 | FBC-611IR |
039326-000 | Qualitätsbescheinigung | 04/08/2023 | FBC-611IR |
030393-000 | Konformitätsbescheinigung | 03/02/2022 | FBC-611IR |
029025-000 | Konformitätsbescheinigung | 23/11/2021 | FBC-611IR |
030393-000 | Analysenzertifikat | 03/02/2022 | FBC-611IR |