Learn More
Micronova™ CGT Leitfähiges Gitterklebeband
Dieses leitfähige, antistatische Polypropylenklebeband wurde speziell mit leitenden Gittern entwickelt, die zwischen zwei antistatischen Schichten eingebettet sind und für den Einsatz in empfindlichen Geräten in ESD-empfindlichen Umgebungen geeignet sind.
Marke:  Micronova™ CGT-12
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12847023
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Das Micronova CGT leitfähige Gitterklebeband ist ein robustes, antistatisches Copolymerklebeband mit Acrylklebstoff. Die leitenden Gitter sind zwischen zwei antistatischen Schichten eingebettet, die eine effektive statische Abschirmung bieten, die statische Aufladung verhindert und ein Abstoßen, Abblättern, Reißen oder Absplittern der Gitter verhindert.
  • Robustes antistatisches Copolymerklebeband mit Acrylklebstoff
  • Hergestellt für den Einsatz in ESD-empfindlichen Umgebungen
  • Verfügt über ein leitfähiges Gitter, das zwischen zwei antistatischen Schichten eingebettet ist
  • Schützt empfindliche Geräte, die normales Isolierband beschädigt würden
  • Bietet eine effektive statische Abschirmung und verhindert statische Aufladung
  • Verhindert Auswurf, Abblätterung, Reißen oder Absplittern der Gitter
  • 36 Yard, auf einem 3 in. Kunststoffkern gewickelt
Bestellinformation
Rollenlänge, 36 yd. (33 m)
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Durchsichtig
Leitfähiges Gitterband
Abdichtung in ESD-empfindlichen Umwelt – führt die Ladung vom Substrat weg
16 °C bis 27 °C
36 yd.
0,5 in.
Acryl
Polypropylen
Unsteril
60 °F bis 80 °F
33 x 12,7 mm (36 yd x 0,5 in.)
33 m
12.70 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ CGT Leitfähiges Gitterklebeband > 0.5 Zoll x 36 Yard