Learn More
Micronova™ CGT Leitfähiges Gitterklebeband
Dieses leitfähige, antistatische Polypropylenklebeband wurde speziell mit leitenden Gittern entwickelt, die zwischen zwei antistatischen Schichten eingebettet sind und für den Einsatz in empfindlichen Geräten in ESD-empfindlichen Umgebungen geeignet sind.
Marke: Micronova™ CGT-1
Beschreibung
Das Micronova CGT leitfähige Gitterklebeband ist ein robustes, antistatisches Copolymerklebeband mit Acrylklebstoff. Die leitenden Gitter sind zwischen zwei antistatischen Schichten eingebettet, die eine effektive statische Abschirmung bieten, die statische Aufladung verhindert und ein Abstoßen, Abblättern, Reißen oder Absplittern der Gitter verhindert.
- Robustes antistatisches Copolymerklebeband mit Acrylklebstoff
- Hergestellt für den Einsatz in ESD-empfindlichen Umgebungen
- Verfügt über ein leitfähiges Gitter, das zwischen zwei antistatischen Schichten eingebettet ist
- Schützt empfindliche Geräte, die normales Isolierband beschädigt würden
- Bietet eine effektive statische Abschirmung und verhindert statische Aufladung
- Verhindert Auswurf, Abblätterung, Reißen oder Absplittern der Gitter
- 36 Yard, auf einem 3 in. Kunststoffkern gewickelt
Bestellinformation
Rollenlänge, 36 yd. (33 m)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
Leitfähiges Gitterband | |
Abdichtung in ESD-empfindlichen Umwelt – führt die Ladung vom Substrat weg | |
16 °C bis 27 °C | |
36 yd. | |
1 in. |
Acryl | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
60 °F bis 80 °F | |
33 x 25,4 mm (36 yd x 1 in.) | |
33 m | |
25.4 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
047779-000 | Konformitätsbescheinigung | 31/01/2025 | CGT-1 |
043875-000 | Konformitätsbescheinigung | 03/06/2024 | CGT-1 |
043848-000 | Konformitätsbescheinigung | 20/05/2024 | CGT-1 |
040179-000 | Konformitätsbescheinigung | 21/09/2023 | CGT-1 |
036715-000 | Konformitätsbescheinigung | 09/05/2023 | CGT-1 |