Learn More
Micronova™ Micromop handle, complete with screw clamp, contro
Zur Verwendung mit Micronova Mopps
Marke:  Micronova™ MH-1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12827033
  • 51.60 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
Die Micronova MicroMop™ String-Mopp-Adapter sind für vielfältige große und kleine String-Mops vorgesehen und mit zwei Stieloptionen erhältlich. Der QDMH-1-Adapter mit Schnelltrennstiel ermöglicht den Anschluss an die Edelstahlstiele der SSU-Serie. Zum MH-1-Adapter gehört ein befestigter 60 Zoll (152 cm) langer Stiel aus Kunststoff.
  • Orangefarbene String-Mopphalter aus Polypropylen
  • Leicht und langlebig
  • Zum Halten einer Reihe von String-Mopps
  • Der QDMH-1-Adapter hat einen Schnelltrennstiel aus Edelstahl
  • Zum MH-1-Adapter gehört ein befestigter 60 Zoll (152 cm) langer Stiel aus Kunststoff
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Befestigter Kunststoffgriff
60 Zoll
152 cm
Nein
Mopps der MicroMop™ und PolyGen™ Serie
Glasfaser, Polypropylen
Orange
Unsteril
Autoklavierbar
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen.
Für die schnelle und effiziente Reinigung großer Flächen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Micromop handle, complete with screw clamp, contro > MicroMop, Kunststoffstiel und Adapter für String-Mopps, orange, Stiel 60 in. (152 cm)