Learn More
Thermo Scientific™ MicroMat™ CLR-Silikonmatten für Mikrotiterplatten
Versiegeln Sie Ihre Platten sicher und vermeiden Sie Kreuzkontaminationen von Proben mit Thermo Scientific™ Micromat™ CLR Silikonmatten für Well-Mikrotiterplatten.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-M179
309.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17473193
Beschreibung
Beschreibung
Versiegeln Sie Ihre Mikrotiterplatten sicher und vermeiden Sie Kreuzkontaminationen von Proben mit Thermo Scientific™  MicroMat™ CLR Silikonmatten für Mikrotiterplatten. Diese Matten aus reinem Silikon sind reißfest und beständig gegen Durchstiche und bieten eine hervorragende Wiederverschließbarkeit nach Mehrfachinjektionen.
Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
  • Lösungsmittelbeständig mit hervorragender chemischer Kompatibilität
  • Silikonmatten können mit Heißluft autoklaviert werden und widerstehen niedrigen Temperaturen bis -80 °C.
Bereit für die Automatisierung
  • Die Stellfläche ermöglicht ein sicheres Stapeln der Mikrotiterplatten ohne Störung des Roboterarms
  • Für vereinfachtes Durchstechen und geringere Vakuumbildung in vorgeschlitzter Version erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
klar
EVA
96
7 mm
Domed Base
Webseal
Ja
Rund
Alkoholbeständig
Unsteril
100 Mats
HPLC, UHPLC, GC
Nein
Keine
-80 °C
96-Well-Platte
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MicroMat™ CLR-Silikonmatten für Mikrotiterplatten > Clear, EVA, No, Solvent Resistant, 100 Pk. (Domed base)
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.