Learn More
Gilson™ Microman™ E Direktverdrängungspipette
Für bessere Präzision bei der Pipettierung problematischer Flüssigkeiten. Gilson™ Microman™ E Direktverdrängungspipetten gewährleisten 100%igen Schutz vor einer Kontamination der Pipetten.
Marke: Gilson™ FD10006
193.01 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Patentiertes QuickSnap CP Anschlusssystem
- Mengensicherungsknopf
- Bequeme Handhabung durch den neu geformter Griff mit zusätzlichem Fingerhaken
- Vollständig sichtbares Volumenmessgerät am Gehäuse, um das Volumen während der Pipettierung gut zu erkennen
- Eine große Drucktaste ermöglicht die einfache Aspiration und Dispensierung
Spezifikation
± 3.00 bis ± 8.00 | |
Gilson™ MICROMAN™ und MICROMAN E™ Direktverdrängungspipetten | |
Polypropylen | |
Microman™ E | |
100 bis 1000 μl | |
≤1.60 bis ≤4.00 |
ISO 8655 | |
Blau | |
M1000E | |
Direktverdrängungspipette | |
Flüssigkeiten wie Öle, Kosmetika, Blut, Glycerin und radioaktive Proben, RNA, DNA |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78% -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %