Learn More
Greiner Bio-One Microlon™ 96-Well-ELISA-Mikrotiterplatten aus Polystyrol
GREENER_CHOICE
Die Konstruktion aus kristallklarem Polystyrol gewährleistet optimale Sicht. Greiner BioONE™ Microlon™ Polystyrol 96-Well ELISA-Mikrotiterplatten werden in einem kolorimetrischen Immunassay für immunologische Forschungsanwendungen getestet.
Marke:  Greiner Bio-One 655081
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10043211
  • 102.01 CHF / 40 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogen
  • Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
  • Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion über ein festgelegtes Chargennummernsystem
  • Aus kristallklarem Polystyrol hergestellt
  • Die Stellfläche ist mit automatischen Systemen kompatibel
  • Well-zu-Well-Abstand: 9 mm
  • Alphanumerische Well-Kodierung
  • Geeignet für Transmissionsmessungen
  • Speziell behandelt, um eine erhöhte Proteinbindung zu erreichen
  • Well-Profil: F-Boden/Standard (flacher Boden) 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Medium Binding
Ohne Deckel
Durchsichtig
96
Microlon 600
40/Cs.
Standard
8 x 12
Polystyrol
Unsteril
Flacher Boden (F-Well)
Kamin-Well
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Microlon™ 96-Well-ELISA-Mikrotiterplatten aus Polystyrol > Medium Binding, Chimney Well