Learn More
Hamilton™ Microliter™ und Gastight™ CTC und LEAP Technologies LC PAL Autosampler-Spritzen
Für die Verwendung mit CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt erweitert und anderen Autosamplern konzipiert
Marke:  Hamilton™ 204452
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13293489
  • 265.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Spritzen in dieser Kategorie sind entweder Microliter-Spritzen der Serie 700 oder Gastight-Spritzen der Serien 1700 und 1000 . Mikroliter-Spritzen verfügen über Kolben aus Edelstahl, die von Hand auf Glaszylinder montiert werden und für die Probenahme von Flüssigkeiten ausgelegt sind. Gastight-Spritzen verfügen über PTFE-Kolbenspitzen, die dichte Verbindungen zwischen Spritzenzylinder und Kolben herstellen und so eine Flüssigkeits- oder Gasprobennahme ermöglichen.
  • C-Line mit Hochtemperatur-Kolbenspitze
  • Einstellbare Kolbentaste für Kolbenspitzenabstand
  • PTFE/Polymer für Temperaturstabilität
  • Konstruktion von Ansatz und Nadel, mit der keinerlei Verschleppung erfolgt
  • Chemische Inertheit des polierten und beschichteten Spritzenglases
  • Spritzenanschlüsse: Feste Kanüle (FN), zementierte Nadel mit Luer-Spitze (LTN)
  • Stumpfe Nadelspitze: 3
Feste Kanüle (FN)
  • Finden sich auf Spritzen für die Chromatographie von CTC
  • Direkte Befestigung der Nadel am Zylinder
zementierte Nadel mit Luer-Spitze (LTN)
  • Für Spritzen mit mittlerem Volumen
  • Die Nadeln werden an Stellen, die der Nullpunktmarkierung entsprechen, in Spritzenzylinder aus Glas zementiert
  • Nicht autoklavierbar
  • Die Nadelstärke wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und ist nicht vom Anwender wählbar.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Hamilton™ Microliter™ und Gastight™ CTC und LEAP Technologies LC PAL Autosampler-Spritzen > Modell 1710 ; Gasdicht; 100 μl; Terminierung: FN; 22s Stärke; 2.2 Zoll l (56 mm)