Dokumentation
Product Information
Manuals
- 1
- 2
Verarbeiten Sie Mikrovolumen-Protokolle mit Adaptern von 12 bis 24 ml für Kapazitätsflexibilität.
Marke: Thermo Scientific™ 75003602
2228.16 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24378" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Verarbeiten Sie Mikrovolumen-Protokolle mit dem Thermo Scientific™ 48 x 2 ml aerosoldichten Festwinkelrotor-Mikroliterrotor aus Aluminium, der mit Adaptern von 12 bis 24 ml viel Kapazitätsflexibilität bietet. Treffen Sie Ihre Wahl aus PCR- oder Mikroröhrchen.
Bestellinformationen:
Röhrchenadapter sind in Packungen mit je 24 Stück erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall™ ST 40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R Zentrifugen
Empfohlen für:
DNA, RNA, Plasmid- und Kleinvolumen-Proteinisolierung
48 x 2 ml aerosoldichter Festwinkelrotor-Mikroliterrotor aus Aluminium | |
Festwinkelrotor | |
25.314 × g | |
9,8 cm | |
556 | |
11 mm | |
45° | |
Ja |
Aluminium | |
48 x 2 ml | |
15.200 U/min | |
5,9 cm | |
50 mm | |
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1, Megafuge 40, Megafuge 40/40R, Multifuge X3/X3R Serie an Zentrifugen. | |
Von CAMR™, HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert. |
Gültig bis zum: 2025-12-31