Learn More
Fisherbrand™ MICROLIT SCITUS Flaschenaufsatzdispenser
MICROLIT SCITUS Flaschenaufsatzdispenser mit Springless Valve™ Technologie sind hochpräzise Liquid-Handling-Geräte, die eine fortschrittliche Mischung aus Merkmalen und Funktionen in sechs einzigartigen Volumenbereichen bieten.
Brand: Fisherbrand™ SCI-100
192.38 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- EasyKnob™ ist ein speziell entwickelter Drehknopf zur Volumenregelung, der eine Drehung um 180 Grad für einfache und mühelose Volumeneinstellung ermöglicht
- Mit einem Kolben aus PTFE und einem O-Ring aus ETP, die eine glatte und mühelose Bewegung ermöglichen und eine hohe chemische Kompatibilität gewährleisten
- Springless Valve™ Technologie für ein reibungsloses Funktionieren ohne Blockieren
- Mit FlexiNozzle™ geliefert, einer einstellbaren Abgabedüse, die einen hohen Grad an Flexibilität bietet, indem sie ein einfaches Dosieren unter anspruchsvollen Laborbedingungen ermöglicht
- Ein speziell entwickelte Adapter ermöglicht die Drehung um 360° für vollständige Flexibilität bei der Arbeit
- In einem ISO 17025-akkreditierten Labor nach den Normen von ISO 8655 kalibriert; ein Kalibrierzertifikat und ein Kalibriergerät für die schnelle Kalibrierung im Labor sind im Lieferumfang enthalten
- Vollständig autoklavierbar bei 121 °C und 15 psi für eine Dauer von 10 bis 15 Minuten
Specifications
± 0.600 ml | |
Autoklavierbar | |
Präzision und Zuverlässigkeit in praktischen Laborumgebungen | |
SCI-100 |
Flaschenaufsatz-Dispenser | |
10 bis 100 ml | |
2 ml |
Promotions
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.