Learn More
Fisherbrand™ MICROLIT SCITUS Flaschenaufsatzdispenser
MICROLIT SCITUS Flaschenaufsatzdispenser mit Springless Valve™ Technologie sind hochpräzise Liquid-Handling-Geräte, die eine fortschrittliche Mischung aus Merkmalen und Funktionen in sechs einzigartigen Volumenbereichen bieten.
Marke:  Fisherbrand™ SCI-10
104.21 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15816895
  • 304.73 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • EasyKnob™ ist ein speziell entwickelter Drehknopf zur Volumenregelung, der eine Drehung um 180 Grad für einfache und mühelose Volumeneinstellung ermöglicht
  • Mit einem Kolben aus PTFE und einem O-Ring aus ETP, die eine glatte und mühelose Bewegung ermöglichen und eine hohe chemische Kompatibilität gewährleisten
  • Springless Valve™ Technologie für ein reibungsloses Funktionieren ohne Blockieren
  • Mit FlexiNozzle™ geliefert, einer einstellbaren Abgabedüse, die einen hohen Grad an Flexibilität bietet, indem sie ein einfaches Dosieren unter anspruchsvollen Laborbedingungen ermöglicht
  • Ein speziell entwickelte Adapter ermöglicht die Drehung um 360° für vollständige Flexibilität bei der Arbeit
  • In einem ISO 17025-akkreditierten Labor nach den Normen von ISO 8655 kalibriert; ein Kalibrierzertifikat und ein Kalibriergerät für die schnelle Kalibrierung im Labor sind im Lieferumfang enthalten
  • Vollständig autoklavierbar bei 121 °C und 15 psi für eine Dauer von 10 bis 15 Minuten
Spezifikation
Spezifikation
± 0.060 ml
Autoklavierbar
Präzision und Zuverlässigkeit in praktischen Laborumgebungen
SCI-10
Flaschenaufsatz-Dispenser
1 bis 10 ml
0.2 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ MICROLIT SCITUS Flaschenaufsatzdispenser > 1–10 ml Volumenbereich