Learn More
Ansell X350 PAIRS Microgard 2500-WHITE STD OVERSHOES 400. Artikelnummer.: 15516554
Ansell X350 PAIRS Microgard 2500-WHITE STD OVERSHOES 400.
Artikelnummer. 15516554 Alle ansehen Ansell Produkte
Artikelnummer. 15516554
Marke: Ansell WH25B0040000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bietet außergewöhnliche mechanische Festigkeit sowie Flüssigkeits- und Partikelschutz. Die Ansell Edmont™ MicroGARD™ 2500 Standard Überschuhe decken Schuhe bis zum Knöchel ab.
  • Elastische Öffnung
  • Gebundene Nähte
  • Mikroporöses Polypropylen-Laminat
  • Passend für europäische Größen 42 bis46 (GB 8 bis11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Verschlusstyp Elastische Öffnung
Modell WH25-B-00-400-00
Saumtyp Gebunden
Verpackungsmenge 350 Paar
Produkttyp Schuhüberzieher
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell X350 PAIRS Microgard 2500-WHITE STD OVERSHOES 400. >