Learn More
Ansell Weiße Microgard™ 2000 Standard Overalls mit Kapuze und Überstiefeln
Entwickelt, damit Wasserdampf (Schweiß) aus dem Anzug entweichen kann und trotzdem Widerstand gegen Sättigung flüssiger Chemikalien zu bieten. Filtert 100 % der Partikel bis 0.01 Mikrometer.
Marke: Ansell WH20B-00122-03
259.11 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Overall mit 3-teiliger Haube und Stiefeln mit rutschfesten Sohlen
- Weiße, eingebundene Nähte
- Elastische Einsätze an Haube, Taille und Handgelenken
- Mit Fingerschlaufen
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
- Antistatische Behandlung
Spezifikation
Schutzoveralls | |
Unisex | |
Weiß | |
Elastisch | |
Mit Haube | |
2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste | |
Non-sterile | |
Haube, Stiefel und Fingerschlaufen | |
Keine |
Mittel | |
Mikroporöse Polythelenfolie | |
Single-use | |
Elastisch | |
3-teilig, elastisch | |
Gebunden | |
Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781 | |
WH20-B-00-122, Inklusive Haube, Stiefeln und Fingerschlaufen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08