Learn More
Ansell Microgard™ 2000 Standard Laborkittel mit Kragen
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Beschreibung
- Reißverschluss vorne
- Brusttasche links
- Tasche unten rechts
- Gebundene Nähte
- Ausgezeichnete Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Feinpartikeln (> 0.01 Mikrometer*)
- Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
- Fusselarm; reduziert das Risiko einer Kontamination mit Fasern in bestimmten Bereichen von großer Bedeutung.
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
Größe | Groß |
Geschlecht | Unisex |
Material | Mikroporöses Polyethylen-Laminat |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Reißverschluss |
Stulpenform | Elastic |
Einwegprodukt | Limited-use |
Sterilität | Non-sterile |
Widerstand | Chemicals, Infectious Agents |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Microgard™ 2000 Standard Laborkittel mit Kragen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur