Learn More
Ansell Weiße Microgard™ 1500 Plus Overalls mit Kapuze
Bietet eine gute Barriere gegen Partikel wie Asbest, Ziegelstaub und Zementstaub. Die Ansell Edmont™ Microgard™ 1500 Plus weißen Overalls mit Haube ermöglichen eine Filterung von 99.9 % von Partikeln > 3 μ.
Marke: Ansell WH15S-00111-02
165.57 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Overall mit 3-teiliger Haube, abgesteppten Nähten, elastischen Einsätzen an Haube, Handgelenken, Taille und Knöcheln
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
- Antistatisch behandeltes SMS-Gewebe
- Atmungsaktiv, um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Silikonfrei, was bei Spritzlackieranwendungen von entscheidender Bedeutung ist
- Optimierte Passform für Tragekomfort und Sicherheit
Spezifikation
Schutzoveralls | |
Unisex | |
Weiß | |
Elastisch | |
Mit Haube | |
2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste | |
Non-sterile | |
WH15-S-00-111, Inklusive Haube |
Klein | |
Antistatisches SMS | |
Single-use | |
Elastisch | |
3-teilig, elastisch | |
Genäht | |
EN ISO 13982-1, EN13034, EN1073-2, EN1149-5 | |
Keine |