Learn More
Ansell™ Microgard™ 1500 Plus FR Overalls mit Kapuze
Die MicroGARD™ 1500 Plus FR Overalls mit Haube bestehen aus einem hochatmungsaktiven, antistatischen SMS-Gewebe, das die neuesten Entwicklungen in der Mikrofasertechnologie nutzt, um eine gute Filtrationseffizienz zu gewährleisten.
Marke: Ansell™ WR17S-00111-02
317.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Flammhemmende und antistatische SMMS-Vliesstoffe bieten eine gute Barriere gegen Partikel und Flüssigkeitsprays oder Spritzer mit geringem Risiko
- Luft- und wasserdampfdurchlässig (atmungsaktiv), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Die optimierte Passform gewährleistet volle Bewegungsfreiheit beim Tragen über Wärme- und Flammschutzkleidung (EN ISO 14116 Index 2 oder höher).
- Antistatisch
Spezifikation
S | |
Weiß mit roter Naht, Blau, Red | |
EN 374:2003, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN ISO 14116:2015-1 Index 1 (Begrenzter Schutz gegen Flammenausbreitung) | |
W17S111 |
SMS-Gewebe mit feuerhemmender und antistatischer Behandlung | |
Genäht | |
54 gsm |