Learn More
Ansell™ Microgard™ 1500 Plus FR Overalls mit Kapuze
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
S
Medium
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
4XL
5X-Large
Beschreibung
- Overall der Kategorie III mit 3-teiliger Haube
- Abgesteppte Nähte (rot)
- Elastische Handgelenke, Fingerschlaufen, Taille und Knöchel
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste.
- Schwer entflammbar und antistatisch
- SMMS-Polypropylen-Vliesstoff
- Luft- und wasserdampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
- Die optimierte Passform gewährleistet volle Bewegungsfreiheit beim Tragen über Wärme- und Flammschutzkleidung (EN ISO 14116 Index 2 oder höher).
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoverall |
Größe | Medium |
Geschlecht | Unisex |
Material | SMMS-Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Limited-use |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch, Fingerschlaufen |
Flaschenhalstyp | Mit Haube |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ Microgard™ 1500 Plus FR Overalls mit Kapuze >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur