Learn More
Ansell Blaue Microgard™ 1500 Plus Overalls mit Kapuze
Bietet eine gute Barriere gegen Partikel wie Asbest, Ziegelstaub und Zementstaub. Die Ansell Edmont™ Microgard™ 1500 Plus blauen Overalls mit Haube ermöglichen eine Filterung von 99.9 % von Partikeln > 3 μ.
Marke:  Ansell BL15S-00111-03
232.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15506424
  • 342.00 CHF / 40 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
  • Overall mit 3-teiliger Haube, abgesteppten Nähten, elastischen Einsätzen an Haube, Handgelenken, Taille und Knöcheln
  • 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
  • Antistatisch behandeltes SMS-Gewebe
  • Atmungsaktiv, um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern 
  • Silikonfrei, was bei Spritzlackieranwendungen von entscheidender Bedeutung ist
  • Optimierte Passform für Tragekomfort und Sicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schutzoveralls
Unisex
Blau
Elastisch
Elastisch
3-teilig, elastisch
Genäht
EN ISO 13982-1, EN13034, EN1073-2, EN1149-5
BL15-S-00-111, Inklusive Haube, wiederverschließbare Windschutzleiste
Mittel
Antistatisches SMS
Single-use
Elastisch
Mit Haube
2-Wege-Reißverschluss vorne
Non-sterile
Haube, wiederverschließbare Windschutzleiste
Keine
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Blaue Microgard™ 1500 Plus Overalls mit Kapuze > Mittel