Learn More
Ansell MICROFLEX™ MIDKNIGHT™XTRA Fentanyl-resistente Untersuchungshandschuhe aus Nitril mit verlängerter Manschette
Click to view available options
Größe:
2XL
L
M
S
XL
Beschreibung
- Getestet sowohl gegen Fentanyl als auch Magensäure (aus Erbrochenem), um authentisch das Szenario einer Überdosierung zu simulieren
- Die dunkle, schwarze Farbe macht es leicht zu erkennen, wenn die Hände mit potenziell gefährlichen Pulvern in Berührung gekommen sind
- Hergestellt mit einer weichen, flexiblen Nitrilformulierung
- Vollständig texturiert für einen zuverlässigen, konsistenten Griff
- Kann verwendet werden mit:
- Verabreichen von Medikamenten
- Notfalldienste
- Anlagenreparatur und -wartung
- Zusätzlicher Schutz für Handgelenk und Unterarm
- Inspektion, Auswahl, Prüfung von Teilen
- Laboranalyse und -prüfung
- Lackier- und Spritzbetriebe
- Patientenuntersuchungen
- Probenahme von Rohmaterial
- Reifenwechsel
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | NFPA 1999:2018, ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4 |
Anwendungen | Gesundheitswesen, Labor |
Farbe | Schwarz |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
Finger Thickness (English) | 6,3 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,16 mm |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell MICROFLEX™ MIDKNIGHT™XTRA Fentanyl-resistente Untersuchungshandschuhe aus Nitril mit verlängerter Manschette >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur