Learn More
Ansell Microflex™ 93-360 chemikalienbeständige Reinraumhandschuhe
Ansell™ Microflex™ 93-360 chemikalienbeständige Reinraumhandschuhe sind dünne Einweghandschuhe für Reinraumumgebungen.
60.20 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D6319, ASTM D6978-05, FDA 21 CFR 177.2600 |
---|---|
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0086, EAC TP TC 019:2011, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016 |
Chemotherapeutic Rated | Yes |
Chlorinated | Yes |
Accelerator Free | No |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16378401
![]() |
Ansell
93360060 |
6 |
60.20 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16388401
![]() |
Ansell
93360070 |
7 |
60.20 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16398401
![]() |
Ansell
93360080 |
8 |
60.20 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16308411
![]() |
Ansell
93360090 |
9 |
60.20 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16318411
![]() |
Ansell
93360100 |
10 |
60.20 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16328411
![]() |
Ansell
93360110 |
11 |
60.20 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus synthetischem Verbundmaterial für starken chemischen Schutz.
- Besonders weiche Formulierung und ergonomisches Design sorgen für eine bequeme Passform und ein angenehmes Tragegefühl für längere Tragezeiten.
- Kompatibel mit kontrollierten Umgebungen
- Der dreischichtige Aufbau sorgt für herausragenden Schutz gegen aggressive Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Basen
- Die dünne Konstruktion verbessert Tastgefühl und Fingerfertigkeit
- Nitril- und Neopren-Verbundmaterial verhindert das Risiko von Typ-I-Allergien
- Die Innenseite ermöglicht ein einfaches An- und Ausziehen, sorgt für ein trockenes Tragegefühl
- Partikelfreie Verpackung zur Verringerung von Kontaminationen
Spezifikation
ASTM D6319, ASTM D6978-05, FDA 21 CFR 177.2600 | |
Yes | |
No | |
Türkis | |
7,9 mil | |
Ambidextrous | |
Nitril | |
0,20 mm | |
Controlled Environment Gloves | |
7,9 mil | |
ISO 9001 | |
Case | |
MICROFLEX™ 93-360 | |
12 in. |
CE 0086, EAC TP TC 019:2011, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016 | |
Yes | |
0,65 | |
Single-use | |
0,20 mm | |
Ja | |
7,9 mil | |
Powder Free | |
Unsteril | |
0,20 mm | |
93-360 | |
500/Pk. | |
22 MPa | |
30 cm |