Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93-244 Extra Long Nitrile Gloves Artikelnummer.: 17813822
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell MICROFLEX™ 93-244 Extra Long Nitrile Gloves
Artikelnummer. 17813822 Alle ansehen Ansell Produkte
9.5/10
Click to view available options
Größe:
10.5/11
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Artikelnummer. 17813822
Marke: Ansell 93244100
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nitrile exam gloves feature extra long sleeves to extend protection to the elbow, and are ideal for the healthcare setting.
  • ASTM D6978, ISO 13485, ISO 9001 certified
  • Provide 33% longer, up-to-the-elbow personal protection in high risk situations
  • Tested against 10 commonly used chemicals in the Sterilization Department and against 9 cytostatics
  • Improved cuff design to prevent glove from rolling down
  • Disposable to minimize cross-contamination occurrences
  • Offers reliable protection in a broad range of applications in healthcare settings
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE 0493, Category III, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 1.5
Farbe Blue
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fully Textured
Finger Thickness (English) 6,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.17 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe 9.5/10
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 6,7 mil
Dicke (metrisch) 0.17 mm
FDA 510 (k) No
Modell MICROFLEX-93244
Länge (angloamerikanisch) 15.6 in.
Länge (metrisch) 39.5 cm
Name des Produkts
Ansell MICROFLEX™ 93-244 Extra Long Nitrile Gloves >