Learn More
Ansell Microflex™ 92-134 Nitrilhandschuhe
GREENER_CHOICE
Einmalhandschuh aus Nitril mit texturierten Fingerspitzen
Marke:  Ansell 92134080
5.83 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17621036
  • 8.65 CHF / 100 Stück
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus einer weichen Nitrilformulierung für eine bequeme Passform und ein angenehmes Tragegefühl
  • Leichte Konstruktion für gutes Tastgefühl und feinmotorische Steuerung
  • Entwickelt für eine breite Palette von Anwendungen in allen Branchen
  • Mit Textur auf den Fingerspitzen für die sichere Handhabung von Werkzeugen und Materialien 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gesundheitswesen
Blau
Teilweise texturiert
0,11 mm
Nitril
0,07 mm
M
1,5
Ja
4,3 mil
Ja
2,8 mil
Puderfrei
100 Handschuhe/Spender, 10 Spender/Karton, 1000 Handschuhe/Karton.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehr
    Aktionscode: 24131
    Gültig bis zum2025-07-08
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Microflex™ 92-134 Nitrilhandschuhe > MICROFLEX™ 92-134 Nitrilhandschuhe; Größe: 8