Learn More
Ansell Microflex™ 92-134 Nitrilhandschuhe
GREENER_CHOICE
Einmalhandschuh aus Nitril mit texturierten Fingerspitzen
Marke:  Ansell 92134060
5.83 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17601036
  • 8.65 CHF / 100 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus einer weichen Nitrilformulierung für eine bequeme Passform und ein angenehmes Tragegefühl
  • Leichte Konstruktion für gutes Tastgefühl und feinmotorische Steuerung
  • Entwickelt für eine breite Palette von Anwendungen in allen Branchen
  • Mit Textur auf den Fingerspitzen für die sichere Handhabung von Werkzeugen und Materialien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ASTM D6319, CE 0493, EN 16523-1, EN 374-2 und -4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 1-4, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Contact, ISO 13485, ISO 9001, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade
1,5
Zur einmaligen Verwendung
4,3 mil.
Ja
2,8 mil
Puderfrei
X-Small
Gesundheitswesen
Blau
Teilweise texturiert
0,11 mm
Nitril
0,07 mm
Nitril-Untersuchungshandschuh
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Microflex™ 92-134 Nitrilhandschuhe > Größe: Extraklein