Learn More
Thermo Scientific™ Micrococcal Nuclease (300 U/μl)
Verdauung einzelsträngiger und doppelsträngiger DNA und RNA mit Thermo Scientific™ Micrococcal Nuclease (S7-Nuklease), einer Endo-Exonuklease.
Marke:  Thermo Scientific™ EN0181
78.10 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
78.00 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10848990
  • 117.00 CHF / 8000 Einheiten
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Micrococcal Nuclease (S7-Nuklease) ist eine relativ unspezifische Endo-Exonuklease, die einsträngige und doppelsträngige Nukleinsäuren verdaut, aber bei einsträngigen Substraten aktiver ist. Die Spaltung von DNA oder RNA tritt bevorzugt in AT- oder AU-reichen Regionen auf und führt zu Mononukleotiden und Oligonukleotiden mit terminalen 3'-Phosphaten. Die Enzymaktivität hängt stark von Ca2+ ab.
Anwendungen
  • Hydrolyse von Nukleinsäuren in rohen zellfreien Extrakten
  • Sequenzierung von RNA
  • Untersuchungen der Chromatinstruktur
  • Ein Modell zur Proteinfaltung und für Strukturfunktionsstudien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
300 U/μl
Nuklease
8000 E
Mikrokokken-Nuklease
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2830807 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEN0181
Chargennummer2830795 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEN0181
Chargennummer2840115 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEN0181
Chargennummer2900151 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEN0181
Chargennummer2934607 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberEN0181
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Micrococcal Nuclease (300 U/μl) > 300300 μ/μl, 8.000 U