Learn More
Abnova™ Micrococcal nuclease (S. aureus)
Used for Enzyme
Marke: Abnova™ P5291.15000Units
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
#REF!Spezifikation
Enzyme Activity | |
Micrococcal nuclease (S. aureus) | |
15,000 U | |
RUO | |
Micrococcal Nuclease Assay; Elucidation of nucleic acid and oligonucleotide sequence studies. | |
Staphylococcus species | |
Native protein chromatographically purified from Staphylococcus aureus (Strain Foggi) |
16.8kDa | |
Native protein chromatographically purified from Staphylococcus aureus (Strain Foggi) | |
Store at 4°C. | |
MICROCOCCAL | |
≥6,000 units per mg protein. One Unit corresponds to a change in optical density of 1.0 at 260nm at 37°C, pH 8.0, using DNA as the substrate. | |
None | |
Lyophilized |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ Micrococcal nuclease (S. aureus) > 15000 Units
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur