Learn More
Thermo Scientific™ MicroCL 17 Mikrozentrifuge
GREENER_CHOICE
Ideal für den täglichen Laboreinsatz mit bis zu 17.000 x g. Zentrifugieren Sie bis zu 24 Mikrozentrifugenröhrchen pro Lauf.
3085.35 CHF - 3266.25 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen 24 x 1,5/2 ml
Max. Geschwindigkeit 13.300 U/min
Max. RZB 17.000 × g
Geräuschpegel 56 dB(A)
Temperaturbereich Umgebungstemperatur
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Elektrische Anforderungen Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Elektrische Anforderungen Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
15975701
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75002449
MicroCL 17 Zentrifuge, luftgekühlt 230 V, 50/60 Hz Doppelreihenrotor 18 x 2,0/0,5 ml, mit aufschraubbarem Deckel
3085.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10274744
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75002450
MicroCL 17 Zentrifuge, luftgekühlt 230 V, 50/60 Hz 24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal-Bioabdichtungsdeckel
3085.35 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10441454
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75002495
MicroCL 17 Zentrifuge, luftgekühlt 230 V, 50/60 Hz Hämatokritrotor
3266.25 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Beschleunigen Sie mit unserer Standard-Mikrozentrifuge die routinemäßige Probenvorbereitung mit bis zu 17.000 x g. Wenn unser Thermo Scientific MicroCL mit unserer umfangreichen Auswahl an Mikrozentrifugenrotoren kombiniert wird, bieten diese Mikrozentrifugen Produktivität, Vielseitigkeit, Sicherheit und Komfort in einem kompakten, anwenderfreundlichen Laborgerät.
Unterstützung der Mikrovolumina-Trennung durch:
  • Leistung bis zu 17.000 x g mit schneller Beschleunigung und Abbremsung.
    • Wählen Sie aus 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren die ideale Lösung für Ihre Anwendung:
    • Hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit Polymerrotoren in Leichtbauweise.
    • Unser Standardrotor fasst 24 Mikrozentrifugenröhrchen in einer Reihe, von 1,5 ml- bis 2,0 ml-Röhrchen bis hin zu Minipreps und Zentrifugationssäulen.
    • Das ergonomische Öffnen und Schließen des Rotors mit nur einem Klick sowie das transparente Designerhöhen bei Thermo Scientific ClickSeal Biocontainmentdeckeln die Sicherheit und den Komfort.
    • Mit dem einzigartigen doppelreihigen Rotor sind keine Adapter mehr nötig.
  • Leichte Bedienung durch intuitive Bedienelemente, leicht abzulesende Displays und schnell mit einem Klick verriegelbarem Zentrifugendeckel.
  • Schlankes, leichtes und platzsparendes Design.
  • Langlebig und einfach zu reinigen und zu warten.
  • Leiser Betrieb für eine sichere, stressfreie Umgebung.
  • Die Geräte entsprechen den aktuellsten klinischen und Sicherheitsstandards, einschließlich der Richtlinie 98/79/EG für In-vitro-Diagnostika.
Spezifikation
Spezifikation
24 x 1,5/2 ml
17.000 × g
Umgebungstemperatur
Tisch-Zentrifuge
2 Jahre
1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN
22,5 x 24,3 x 35,2 cm (8,9 x 9,6 x 13,8 in.)
Thermo Scientific
13.300 U/min
56 dB(A)
CSA, CE, IVD
MicroCL 17 Zentrifuge, luftgekühlt
Nein
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Einzelheiten: siehe Handbuch)
23,1lb. (10,5 kg)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MicroCL 17 Mikrozentrifuge