Learn More
Ansell™ Microchem™ CFR Overalls mit Kapuze
MICROCHEM™ CFR ist ein schwer entflammbares Material, das über gewebter thermischer Schutzkleidung wie NOMEX™ getragen werden kann. Es bietet auch im Falle von Stichflammen* Schutz vor Partikeln und unter Druck stehenden Sprühflüssigkeiten.
Marke:  Ansell™ RD96T-00111-07
910.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15586484
  • 1345.00 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Microchem™ CFR darf nie allein zum Zweck des Flammenschutzes getragen werden. Tragen Sie das Material immer über Kleidungsstücken, die EN ISO 14116 Index 2 entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Overall mit 2-teiliger Haube
  • Elastische Einsätze an Haube, Handgelenken und Knöcheln
  • Doppelter Reißverschluss
  • Schwer entflammbares Gewebe mit PVC-Barrierebeschichtung
  • Schutz gegen flüssige Chemikalien gemäß EN-Typ 3 und 4
  • Die optimierte Passform sorgt für Tragekomfort und Sicherheit.
  • Gut sichtbares Leuchtrot für verbesserte Arbeitssicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schutzoveralls
Flammhemmendes Gewebe mit PVC-Sperrfolie
Elastisch
Mit Kapuze
Doppelzipper
EN14605 Typ 3 und 4, EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 1073-2, EN ISO 14116, EN 1149-5
Inklusive Haube
3XL
Rot
Elastisch
2-teilig, elastisch
Genäht, Geklebt
Keine
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ Microchem™ CFR Overalls mit Kapuze > 3XL