Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 Overalls mit Kapuze und integrierten Füßlingen
Als außergewöhnlicher Schutz gegen organische und anorganische Chemikalien und biologische Arbeitsstoffe entwickelt. Ein einzigartiges mehrschichtiges Schutzmaterial, das für sein leichtes, aber robustes Textilgefühl und seinen außergewöhnlichen Schutz gegenüber organischen und anorganischen Chemikalien bekannt ist.
878.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Material Mehrschichtiges Barrierelaminat
Farbe Grün
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch, Befestigte Socken, Überlappende Stiefel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15506454
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell™
GR40T-00122-04
L
878.00 CHF
8 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15586444
Unterlagen ansehen
Ansell™
GR40T-00122-02
S
878.00 CHF
8 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15596444
Unterlagen ansehen
Ansell™
GR40T-00122-03
M
878.00 CHF
8 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15516454
Unterlagen ansehen
Ansell™
GR40T-00122-05
XL
878.00 CHF
8 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15526454
Unterlagen ansehen
Ansell™
GR40T-00122-06
2XL
878.00 CHF
8 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15536454
Unterlagen ansehen
Ansell™
GR40T-00122-07
3XL
878.00 CHF
8 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Overall mit elastischer 2-teiliger Haube, integrierten Socken und Stulpen
  • Fronteinstiegsystem mit Doppelreißverschluss.
  • Elastische doppelte Bündchen (mit gestrickter Innenmanschette) an Handgelenken, Taille und Knöcheln.
  • Permeationschutz getestet für über 180 Chemikalien, einschließlich chemischer Kampfstoffe
  • Textilähnliches Innenfutter für mehr Tragekomfort
  • Antistatisch gemäß EN 1149-5
Spezifikation
Spezifikation
Schutzoveralls
Grün
Elastisch, Befestigte Socken, Überlappende Stiefel
Mit Kapuze
Doppelter Reißverschluss vorne
Typ 3/4 EN14605, Typ 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Keine
Mehrschichtiges Barrierelaminat
Elastisch
Doppelt, Elastisch
2-teilig, elastisch
Geklebt, Geschweißt
Kapuze, integrierte Socken mit Stiefelüberlappung
Beinhaltet Kapuze, integrierte Socken mit Stiefelüberlappung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ Microchem™ 4000 Overalls mit Kapuze und integrierten Füßlingen