Learn More
Ansell™ MICROCHEM™ 4000 Avant AIRLine, Modell 755
Ansell™ MICROCHEM™ 4000 Avant AIRline ist eine gekapselte chemische Schutzkleidung für den Einsatz mit luftgespeisten/gelieferten Systemen.
857.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Farbe Grün
Zertifizierung/Konformität EN 374:2003, EN 1073-1:1998, EN 1149-5:2008, EN 14594
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15785592
Unterlagen ansehen
Ansell™
GR40T-00755-03
M
857.00 CHF
3 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15795592
Unterlagen ansehen
Ansell™
GR40T-00755-04
L
857.00 CHF
3 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15705602
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell™
GR40T-00755-05
XL
857.00 CHF
3 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ausgezeichneter Schutz, getestet auf Permeation von über 200 Chemikalien, einschließlich chemischer Kampfstoffe
  • Verschweißte und verklebte Nähte, unsere größte Barriere gegenüber Flüssigkeiten und Partikel
  • Das Panorama-Visierdesign sorgt für ein gutes Sichtfeld für den Träger
  • Eine Reihe von Ärmeloptionen ist erhältlich, darunter doppelte Bündchen und fest angebrachte chemikalienbeständige Handschuhe
  • Der HEPA-Filter bietet sekundären Schutz vor Luftverunreinigungen und ein SMC-Schalldämpfer sorgt dafür, dass das Geräusch im Anzug immer unter 70 dB liegt (selbst bei maximalem Luftstrom).
  • Als am Anzug/Gürtel montierter Regler mit Alarmton für niedrigen Durchfluss kann der AVANT STS-Regler am Anzug montiert und zur Wiederverwendung entfernt werden, sofern Reinigung und Dekontamination zulässig sind
  • Die Reißleine für Notfälle ermöglicht ein schnelles Ausziehen des Anzugs bei Notfällen oder übermäßiger Belastung des Trägers
  • Befestigte Socken mit elastischem Stiefelüberzug – Die Socken sind für den Einsatz in chemikalienbeständigen Stiefeln konzipiert, wobei die Stiefelüberzüge außen getragen werden, um das Risiko eines chemischen Eindringens zu verringern
  • Durch den Träger befestigt und bei Bedarf zur Wiederverwendung abnehmbar
  • Der Luftstrom kann von 340 l/min bis 590 l/min bei einem Betriebsdruck von 3.5 bis 5 bar eingestellt werden
  • Polyester-Gurtband mit YKK-Schnalle für eine sichere Verbindung, wenn sich die Luftleitung verheddert oder an ihr gezogen wird
  • Alarmton für niedrigen Durchfluss
  • Die externe Steckerhalterung ist um 360° schwenkbar
  • Eine Reihe von Anschlussoptionen für externe Luftleitungen ist verfügbar (wenden Sie sich für weitere Informationen an Ansell Microgard Ltd oder Ihren Händler)
Spezifikation
Spezifikation
Schutzoveralls
Grün
EN 374:2003, EN 1073-1:1998, EN 1149-5:2008, EN 14594
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ MICROCHEM™ 4000 Avant AIRLine, Modell 755