Learn More
Ansell™ Microchem™ 3000 Schürzen mit Ärmeln
Hergestellt aus einem mehrschichtigen Sperrschichtlaminat. Ansell Edmont™ Microchem™ 3000Schürzen mit Ärmeln mit verschweißten Nähten verfügen über flüssigkeitsdichte Verbindungen.
Marke: Ansell™ YE30W-00214-03
726.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Schürze mit Ärmeln
- Klettverschluss hinten
- Elastisch am Handgelenk
- Verschweißte Nähte
- Mehrschichtiges Barrieregewebe, das gegen zahlreiche Chemikalien schützt
- Gut sichtbares Leuchtgelb für verbesserte Arbeitssicherheit
- Leicht und dennoch langlebig
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
Spezifikation
Schutzmantel | |
Mehrschichtiges Barrierelaminat | |
Haken und Schlaufe hinten | |
Keine | |
Ultraschallgeschweißt |
Mittel | |
Gelb | |
Elastisch | |
Typ PB 3/4 EN 14605, Typ PB(3)-B, PB(4)-B EN 14126, EN1149-1 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08