Learn More
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen
Das Deckelgewinde (PP) und das Reaktionsrohr (PP) sind perfekt aufeinander abgestimmt und bieten in Kombination mit der Silikondichtung einen zuverlässigen Schutz vor dem Austreten oder Eindringen von Flüssigkeiten
227.00 CHF - 313.00 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Höhe (metrisch) | 44 mm |
Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10788961
|
BRAND™
780754 |
2 ml | Nicht enthalten |
227.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10165813
|
BRAND™
780755 |
0.5 ml | Schraubverschluss |
313.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10403675
|
BRAND™
780759 |
2 ml | Schraubverschluss |
313.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Spezifikation
Polypropylen | |
44 mm | |
13 mm |